Få mere at vide
1,4-Dioxan, 99+%, ekstra ren, stabiliseret
Artikelnummer. 10294520 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromme
Pakningsstørrelse:
2.5 L
25 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10294520 1 L Glasflaske -
10604772 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10468450 25 L Metal tromme 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10294520 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 117110010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    880.00 DKK
    765.65 DKK / 1 L
    Spare 114.35 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 123-91-1 | C4H8O2 | 88,106 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 123-91-1
Molekylær formel C4H8O2
Molekylvægt (g/mol) 88.106
MDL nummer MFCD00006571
InChI nøgle RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
IUPAC navn 1,4-dioxan
SMIL C1COCCO1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1, 4-Dioxane
Smeltepunkt 12,0 °C
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
Farve Farveløs
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.0340g/mL
Mængde 1 L
Flammepunkt 12 °C
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,4205 til 1,4220
Rester efter fordampning 0,01% maks.
Analyseprocentområde 99+%
Specifik vægtfylde 1.034
Viskositet 1,32 mPa (20 °C)
Vand 0,1% maks.
Beilstein 19, 3
Fieser 01,333
Merck Index 15, 3328
Kogepunkt 101,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i ethanol, acetone, benzen, toluen, ether og andre almindelige organiske opløsningsmidler
Formel vægt 88.11
Procent renhed ≥99%
Grad Ekstra ren
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1,4-Dioxane
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.