Få mere at vide
1,4-Dioxan, 99%, for biokemi, stabiliseret, AcroSeal™
Artikelnummer. 12685047 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12685047 1 L AcroSeal™ Glasflaske 1 L
12673590 2.5 L AcroSeal™ Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12685047 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 447060010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    800.00 DKK
    732.10 DKK / 1 L
    Spare 67.90 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 123-91-1 | C4H8O2 | 88,106 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-91-1
Molekylær formel C4H8O2
Molekylvægt (g/mol) 88.106
InChI nøgle RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
IUPAC navn 1,4-dioxan
SMIL C1COCCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 4-Dioxane
Smeltepunkt 12,0 °C
Absorbans 0,05 maks. ved 295 nm, 0,1 max ved 275 nm, 0,5 max ved 250 nm
Tæthed 1.0340g/mL
Mængde 1 L
Flammepunkt 12 °C
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Brydningsindeks 1,4205 til 1,4220
Analyseprocentområde 99%
Specifik vægtfylde 1.034
Viskositet 1,32 mPa (20 °C)
Kogepunkt 101,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i ethanol, acetone, benzen, toluen, ether og andre almindelige organiske opløsningsmidler
Formel vægt 88.11
Procent renhed 99%
Grad Biokemisk