Få mere at vide
1,4-dioxan, 99+%, ACS-reagens, stabiliseret, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-217137 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
500 mL, EcoSafPak™ Glasflaske, 500ml
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
EcoSafPak™ Glasflaske
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
500ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10687561
Brand: Thermo Scientific Acros 408825000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 123-91-1 | C4H8O2 | 88.106 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-91-1
Molekylær formel C4H8O2
Molekylvægt (g/mol) 88.106
MDL nummer MFCD00006571
InChI nøgle RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxinVis mereVis mindre
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
IUPAC navn 1,4-dioxan
SMIL C1COCCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 4-Dioxane
Smeltepunkt 12.0°C
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.0340g/mL
Kogepunkt 101.0°C
Mængde 500 mL
Flammepunkt 12°C
Emballage EcoSafPak™ Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.4205 to 1.4220
Analyseprocentområde 99+%
Rester efter fordampning 0.005% max.
Specifik vægtfylde 1.034
Titrerbar syre 0.0016 meq/g max.
Viskositet 1.32 mPa.s (20°C)
Beilstein 19, 3
Vand 0.05% max. (Coulometric)
Fieser 01,333
Merck Index 15, 3328
Formel vægt 88.11
Procent renhed ≥99%
Grad ACS-reagens
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerA0461760 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 Artikelnummer408825000, 408820100, 408820010, 408820025
PartinummerA0461760 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato25/04/2024 Artikelnummer408820100, 408825000, 408820010, 408820025
PartinummerA0459973 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato06/02/2024 Artikelnummer408820100, 408825000, 408820010, 408820025
PartinummerB0541156A CertifikattypeAnalysecertifikat Dato14/11/2023 Artikelnummer408820100, 408825000, 408820010, 408820025
PartinummerA0445678 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato01/09/2023 Artikelnummer408820100, 408825000, 408820010, 408820025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Dioxane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 1,4-Dioxane
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
1,4-dioxan, 99+%, ACS-reagens, stabiliseret, Thermo Scientific Chemicals >