Få mere at vide
1,4-dioxan, 99,8%, ekstra tør, stabiliseret, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15249626 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
4 x 25 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15249626 4 x 25 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
1 options
Artikelnummer. 15249626 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 450171000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    615.00 DKK
    594.04 DKK / 100ml
    Spare 20.96 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 123-91-1 | C4H8O2 | 88.106 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Dioxane
pH 6 til 8
Smeltepunkt 12,0 °C
CAS 123-91-1
Farve Farveløs
Udseende Farveløs
Tæthed 1.0340g/mL
Mængde 4 x 25 mL
Flammepunkt 12 °C
Tændingspunkt 355 °C (671 °F)
Lugt Petroleumsdestillater
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,4205 til 1,4220
Analyseprocentområde 99.8%
Specifik vægtfylde 1.034
Assay Procent Noter Ekstra tør, stabiliseret
Molekylær formel C4H8O2
Damptryk 41 mbar ved 20 °C
MDL nummer MFCD00006571
Viskositet 1,32 mPa (20 °C)
FN nummer 1165
Merck Index 153,328
Synonym dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
Kogepunkt 101,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i ethanol, acetone, benzen, toluen, ether og andre almindelige organiske opløsningsmidler
InChI nøgle RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1COCCO1
IUPAC navn 1,4-dioxan
Molekylvægt (g/mol) 88.106
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
Formel vægt 88.11
Procent renhed 99.8%
Grad Ekstra tør
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Dioxane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.