Få mere at vide
1,4-Dioxane, 99.5%, for HPLC
Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til HPLC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1, 4-Dioxane |
| Smeltepunkt | 12.0°C |
| Absorbans | (1 cm cell vs HPLC−grade water), (1 cm cell vs HPLC−grade water) at 0nm, 0.03 max. at 270nm, 0.05 max. at 260nm, 0.075 max. at 250nm, 0.125 max. at 240nm, 0.22 max. at 230nm, 0.4 max. at 220nm, 1 max. at 218nm |
| CAS min % | 99.4 |
| Farve | Brun til gul |
| CAS Max % | 100.0 |
| Tæthed | 1.0340g/mL |
| Kogepunkt | 101.0°C |
| Mængde | 2.5 L |
| Flammepunkt | 12°C |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 1,4-Dioxane
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Indeholder: 1,4-Dioxane