Få mere at vide
1,4-dioxan, 99,5%, ekstra tør over molekylsigte, stabiliseret, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15214228 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15214228 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 15214228 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 364345000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    755.00 DKK
    732.10 DKK / 500ml
    Spare 22.90 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
CAS: 123-91-1 | C4H8O2 | 88.106 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Dioxane
Smeltepunkt 12,0 °C
CAS 123-91-1
Tæthed 1.0340g/mL
Mængde 500 mL
Flammepunkt 12 °C
Brydningsindeks 1,4205 til 1,4220
Specifik vægtfylde 1.034
Molekylær formel C4H8O2
Viskositet 1,32 mPa (20 °C)
Vand 0,005% maks.
Synonym dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
Kogepunkt 101,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i ethanol, acetone, benzen, toluen, ether og andre almindelige organiske opløsningsmidler
InChI nøgle RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1COCCO1
IUPAC navn 1,4-dioxan
Molekylvægt (g/mol) 88.106
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
Formel vægt 88.11
Procent renhed 99.5%
Grad Ekstra tør over molekylsigte
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Dioxane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.