Få mere at vide
1,4-Dioxan, 99,5%, ekstra tør over molekylær sigte, stabiliseret, AcroSeal™
Artikelnummer. 10352702 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10352702 1 L AcroSeal™ Glasflaske 1 L
10762393 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
11386515 2.5 L AcroSeal™ Glasflaske 2.5 L
10388533 2.5 L AcroSeal™ Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10352702 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 364340010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1285.00 DKK
    1061.65 DKK / 1 L
    Spare 223.35 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
1, 4-Dioxan, 99,5%, C4H8O2, CAS-nummer-123-91-1, diethylendioxid, 1,4-dioxacyclohexan, 1,4-diethylendioxid, dioxan, dioxan, diethylenoxid, diethylenether, tetrahydro-p-dioxin, p-dioxan, dioxan, 1L, 0,002 % maks., 19, 3, 101,0 grader. C, 100.0, 99.4, CHEBI:47032, Gul til Brun | CAS: 123-91-1 | C4H8O2 | 88,106 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-91-1
Molekylær formel C4H8O2
Molekylvægt (g/mol) 88.106
MDL nummer MFCD00006571
InChI nøgle RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
IUPAC navn 1,4-dioxan
SMIL C1COCCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 4-Dioxane
Smeltepunkt 12,0 °C
Navn note Over molekylære sigter
CAS min % 99.4
Farve Gul til Brun
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.0340g/mL
Mængde 1 L
Flammepunkt 12 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,4205 til 1,4220
Analyseprocentområde 99.5%
Specifik vægtfylde 1.034
Viskositet 1,32 mPa (20 °C)
FN nummer 1165
Vand 0,005% Max.
Beilstein 19, 3
Fieser 01,333
Merck Index 15, 3328
Kogepunkt 101,0 °C
Formel vægt 88.11
Procent renhed 99.5%
Grad Ekstra tør over molekylsigte
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Dioxane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.