Få mere at vide
1,4-dioxan, 99,5%, til analyse, stabiliseret, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10648503 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Metal Drum
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
Artikelnummer. 10648503
Brand: Thermo Scientific Acros 270490250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 123-91-1 | C4H8O2 | 88.106 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-91-1
Molekylær formel C4H8O2
Molekylvægt (g/mol) 88.106
MDL nummer MFCD00006571
InChI nøgle RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
IUPAC navn 1,4-dioxane
SMIL C1COCCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Dioxane
Smeltepunkt 12.0°C
Navn note Stabilized
CAS min % 99.4
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.0340g/mL
Kogepunkt 101.0°C
Mængde 25 L
Flammepunkt 12°C
Emballage Metal Drum
Fysisk form Liquid
Brydningsindeks 1.4205 to 1.4220
Analyseprocentområde 99.5%
Specifik vægtfylde 1.034
Viskositet 1.32 mPa.s (20°C)
Beilstein 19, 3
Vand 0.1% max.
Fieser 01,333
Merck Index 15, 3328
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetone, benzene, toluene,, ether and other common organic solvents
Formel vægt 88.11
Procent renhed 99.5%
Grad Analytical