Få mere at vide
1,4-Dioxan-2,5-dione, TRC
Artikelnummer. 30386122
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30386122 100 mg
30373821 5 g
30383258 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30386122 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD485883100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 502-97-6
Molekylær formel C4H4O4
Molekylvægt (g/mol) 116.07
Synonym Glycolide S, Glycollide, Glycolide
SMIL O=C1COC(=O)CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Dioxane-2,5-dione
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C4H4O4/c5-3-1-7-4(6)2-8-3/h1-2H2
Formel vægt 116.011