Få mere at vide
1,4-dioxan-2,5-dion, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7024857
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11460601
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20096.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 502-97-6 | C4H4O4 | 116.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 502-97-6
Molekylær formel C4H4O4
Molekylvægt (g/mol) 116.07
MDL nummer MFCD00081108
InChI nøgle RKDVKSZUMVYZHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycolide, glycollide, unii-yrz676pgu6, p-dioxane-2,5-dione, yrz676pgu6, acmc-1aybf, 1,4-dioxan-2,5-dione, 2,5-dioxo-1,4-dioxane, p-dioxane-2,5-dione 8ci
PubChem CID 65432
IUPAC navn 1,4-dioxan-2,5-dion
SMIL O=C1COC(=O)CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Dioxane-2,5-dione
Smeltepunkt 81°C to 83°C
Mængde 5 g
Formel vægt 116.07
Procent renhed 97%