Få mere at vide
1,4-dioxan-2,5-dion, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2694806
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 10223612
Brand: Thermo Scientific Maybridge SB01616EA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 502-97-6
Molekylær formel C4H4O4
Molekylvægt (g/mol) 116.07
MDL nummer MFCD00081108
InChI nøgle RKDVKSZUMVYZHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycolide, glycollide, unii-yrz676pgu6, p-dioxane-2,5-dione, yrz676pgu6, acmc-1aybf, 1,4-dioxan-2,5-dione, 2,5-dioxo-1,4-dioxane, p-dioxane-2,5-dione 8ci
PubChem CID 65432
IUPAC navn 1,4-dioxan-2,5-dion
SMIL O=C1COC(=O)CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 4-Dioxane-2, 5-dione
CAS min % 97.0
Mængde 10 g
Emballage Ravfarvet glasflaske
Analyseprocentområde 97%
Formel vægt 116.07
Procent renhed 97%