Få mere at vide
1,4-dioxan-2,5-dion, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10223612
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10223612 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10101132 50 g Ravfarvet glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10223612 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01616EA
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 502-97-6
Molekylær formel C4H4O4
Molekylvægt (g/mol) 116.07
MDL nummer MFCD00081108
InChI nøgle RKDVKSZUMVYZHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycolide, glycollide, unii-yrz676pgu6, p-dioxane-2,5-dione, yrz676pgu6, acmc-1aybf, 1,4-dioxan-2,5-dione, 2,5-dioxo-1,4-dioxane, p-dioxane-2,5-dione 8ci
PubChem CID 65432
IUPAC navn 1,4-dioxan-2,5-dion
SMIL O=C1COC(=O)CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 4-Dioxane-2, 5-dione
CAS min % 97.0
Mængde 10 g
Emballage Ravfarvet glasflaske
Analyseprocentområde 97%
Formel vægt 116.07
Procent renhed 97%