Få mere at vide
1,4-dioxan-2,3-diol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11916211 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11916211 5 g Glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 11916211 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 438370050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 4845-50-5 | C4H8O4 | 120,10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 4-Dioxane-2, 3-diol
Smeltepunkt 92 °C til 94 °C
CAS 4845-50-5
CAS min % 97.5
Farve Hvid
CAS Max % 100.0
Mængde 5 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Fysisk form Pulver eller Krystallinsk Pulver
Analyseprocentområde 98%
Molekylær formel C4H8O4
MDL nummer MFCD00006572
Synonym 2,3-dihydroxy-1,4-dioxane, p-dioxane-2,3-diol, 2,3-dihydroxy-1,4-dioxan, dioxanediol, 1,3-diol, 1,4dioxane-2,3-diol, acmc-1al8g, dsstox_cid_18824, dsstox_rid_79404, dsstox_gsid_38824
InChI nøgle YLVACWCCJCZITJ-UHFFFAOYNA-N
SMIL OC1OCCOC1O
IUPAC navn 1,4-dioxan-2,3-diol
Molekylvægt (g/mol) 120.10
PubChem CID 96170
Formel vægt 120.11
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Dioxane-2,3-diol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.