missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,4-Dioxane-13C4, TRC

Artikelnummer. 30370384
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30370384 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30370384 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4853575MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,4-Dioxane-13C4
CAS 1228182-37-3
Molekylær formel 13C4H8O2
Mængde 5 mg
Synonym p-Dioxane-13C4 (8CI), 1,4-Diethylene-13C4 Dioxide, 1,4-Dioxacyclohexane-13C4, 1,4-Dioxan-13C4, Tetrahydro-1,4-dioxin-13C4, Diethylene Dioxide-13C, Diethylene Ether-13C, Diethylene Oxide-13C, Dioxan-13C, Dioxane-13C, Dioxyethylene-13C Ether, NE 220-13C, NSC 8728-13C, p-Dioxan-13C
InChI formel InChI=1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2/i1+1,2+1,3+1,4+1
SMIL [13CH2]1O[13CH2][13CH2]O[13CH2]1
Molekylvægt (g/mol) 92.08
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.