Få mere at vide
Riedel-de Haën 1,4-dioxan
Beskrivelse
- ACS opløsningsmidler til almindelig brug.
- Prisbillig løsning til applikationer som HPLC i præparativ skala, rengøring og organisk syntese.
- Velegnet til mindre krævende applikationer såsom rutinemæssig isokratisk HPLC.
- Variationer og faldproblemer, der kan spores til opløsningsmiddelforurening.
- Alle opløsningsmidler er testet for at opfylde ACS generelle brugsspecifikationer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Dioxane |
| pH | 6 to 8 at 500 g/l (20°C) |
| Smeltepunkt | 12°C |
| CAS | 123-91-1 |
| Farve | Farveløs |
| CAS Max % | ≤100.00% |
| Tæthed | 1.031 to 1.034 g/cm3 (20°C) |
| Mængde | 7 L |
| Flammepunkt | 22.5 %(V) |
| Emballage | Returdåse i rustfrit stål |
| Vis mere |