missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

[1,4]Dioxan-2-ylmethyl-methyl-amine, TRC

Artikelnummer. 30379908
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30379908 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30379908 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD46257525MG

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale [1,4]Dioxan-2-ylmethyl-methyl-amine
CAS 264254-04-8
Molekylær formel C6 H13 N O2
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C6H13NO2/c1-7-4-6-5-8-2-3-9-6/h6-7H,2-5H2,1H3
SMIL CNCC1COCCO1
IUPAC navn 1-(1,4-dioxan-2-yl)-N-methylmethanamine
Molekylvægt (g/mol) 131.173
Formel vægt 131.095
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.