Få mere at vide
[1,4]Dioxan-2-ylmethyl-methyl-amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | [1,4]Dioxan-2-ylmethyl-methyl-amine |
| CAS | 264254-04-8 |
| Molekylær formel | C6 H13 N O2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO2/c1-7-4-6-5-8-2-3-9-6/h6-7H,2-5H2,1H3 |
| SMIL | CNCC1COCCO1 |
| IUPAC navn | 1-(1,4-dioxan-2-yl)-N-methylmethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 131.173 |
| Formel vægt | 131.095 |