Få mere at vide
1,4-Dioxan-2-1, TRC
Artikelnummer. 30381846
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30381846 5 g
1 options
Artikelnummer. 30381846 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4853605G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Dioxan-2-one
CAS 3041-16-5
Molekylær formel C4H6O3
Mængde 5 g
Synonym (2-Hydroxyethoxy)acetic Acid delta-Lactone, p-Dioxan-2-one, 2-Oxo-1,4-dioxane, 2-p-Dioxanone, Dioxanone, NSC 60534, p-Dioxanone
InChI formel InChI=1S/C4H6O3/c5-4-3-6-1-2-7-4/h1-3H2
SMIL O=C1COCCO1
IUPAC navn 1,4-dioxan-2-en
Molekylvægt (g/mol) 102.09
Formel vægt 102.0317