Få mere at vide
1,4-Dioxan-2-one, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Dioxan-2-one |
| CAS | 3041-16-5 |
| Molekylær formel | C4H6O3 |
| MDL nummer | MFCD00215855 |
| Mængde | 5 g |
| SMIL | O=C1OCCOC1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 102.09 |
| Procent renhed | 98% |