Få mere at vide
1,4-Dioxacyclotetradecane-5,14-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Dioxacyclotetradecane-5,14-dione |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H20O4/c13-11-7-5-3-1-2-4-6-8-12(14)16-10-9-15-11/h1-10H2 |
| Formel vægt | 228.1362 |