missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,4-Dioxacyclotetradecane-5,14-dione, TRC

Artikelnummer. 17938984
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17938984 5 mg
17927264 1 mg
17958504 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17938984 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD7755405MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 5578-82-5
Molekylær formel C12 H20 O4
Molekylvægt (g/mol) 228.28
Synonym Cyclic Ethylene Ester Sebacic Acid, Cyclic Ethylene Decanedioate, Cyclic 1,2-Ethanediyl Ester Decanedioic Acid, Cyclic Sebacate Ethylene Glycol, Ethylene Sebacate;
IUPAC navn 1,4-dioxacyclotetradecane-5,14-dione
SMIL O=C1CCCCCCCCC(=O)OCCO1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,4-Dioxacyclotetradecane-5,14-dione
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C12H20O4/c13-11-7-5-3-1-2-4-6-8-12(14)16-10-9-15-11/h1-10H2
Formel vægt 228.1362
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.