Få mere at vide
1,4-Dioxacycloheptadecane-5,17-dione, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31020901
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31020901 100 g
31017174 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31020901 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD129697100g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Dioxacycloheptadecane-5,17-dione
CAS 105-95-3
Molekylær formel C15H26O4
MDL nummer MFCD00046977
Mængde 100 g
SMIL O=C(CCCCCCCCCCC1)OCCOC1=O
Molekylvægt (g/mol) 270.36
Procent renhed 98%