Få mere at vide
1,4-Dioxacyclododecane-5,12-dione, TRC
Artikelnummer. 30387089
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
30387089 2.5 mg 2.5mg
1 options
Artikelnummer. 30387089 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4893232.5MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Dioxacyclododecane-5,12-dione
CAS 90073-95-3
Molekylær formel C10 H16 O4
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C10H16O4/c11-9-5-3-1-2-4-6-10(12)14-8-7-13-9/h1-8H2
SMIL O=C1CCCCCCC(=O)OCCO1
IUPAC navn 1,4-dioxacyclododecane-5,12-dione
Molekylvægt (g/mol) 200.232
Formel vægt 200.105