Få mere at vide
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]dekan, 98%
Artikelnummer. 10489480 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10489480 10 g Glasflaske 10g
10419650 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10489480 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 176370100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 177-11-7 | C7H14NO2 | 144,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 177-11-7
Molekylær formel C7H14NO2
Molekylvægt (g/mol) 144.19
MDL nummer MFCD00005976
InChI nøgle KPKNTUUIEVXMOH-UHFFFAOYSA-O
Synonym 1,4-dioxa-8-azaspiro 4.5 decane, 4-piperidone ethylene ketal, 4-piperidinone ethyl ketal, 4-piperidone-ethylene ketal, 4-piperidone ethylene acetal, 1,4-dioxa-8-azaspiro 4,5 decane, 4-piperidoneethyleneketal, piperidone-4-ethyleneketal, 1,4-dioxa-8-aza-spiro 4.5 decane
PubChem CID 67435
IUPAC navn 1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decan
SMIL C1COC2(CC[NH2+]CC2)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1100g/mL
Kogepunkt 108,0 °C til 110,0 °C (26,0 mmHg)
Flammepunkt 81 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4809 til 1,4829
Mængde 10 g
Specifik vægtfylde 1.11
Formel vægt 143.19
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.