Få mere at vide
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane, 98%
Artikelnummer. 10419650 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 10419650
Brand: Thermo Scientific Acros 176370500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 177-11-7 | C7H14NO2 | 144.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 177-11-7
Molekylær formel C7H14NO2
Molekylvægt (g/mol) 144.19
MDL nummer MFCD00005976
InChI nøgle KPKNTUUIEVXMOH-UHFFFAOYSA-O
Synonym 1,4-dioxa-8-azaspiro 4.5 decane, 4-piperidone ethylene ketal, 4-piperidinone ethyl ketal, 4-piperidone-ethylene ketal, 4-piperidone ethylene acetal, 1,4-dioxa-8-azaspiro 4,5 decane, 4-piperidoneethyleneketal, piperidone-4-ethyleneketal, 1,4-dioxa-8-aza-spiro 4.5 decane
PubChem CID 67435
IUPAC navn 1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decan
SMIL C1COC2(CC[NH2+]CC2)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1100g/mL
Kogepunkt 108.0°C to 110.0°C (26.0 mmHg)
Flammepunkt 81°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4809 to 1.4829
Mængde 50 g
Specifik vægtfylde 1.11
Formel vægt 143.19
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Dioxa-8-azaspiro¢4.5!decane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.