Få mere at vide
1,4-Dinitrosopiperazine, TRC
Artikelnummer. 18090200
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18090200 500 mg
18013710 5 g
18031820 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18090200 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD480420500MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 140-79-4
Molekylær formel C4 H8 N4 O2
Molekylvægt (g/mol) 144.13
Synonym Piperazine, 1,4-dinitroso-, 1,4-Dinitrosopiperazine, DNP, N,N'-Dinitrosopiperazine, NSC 339
IUPAC navn 1,4-dinitrosopiperazine
SMIL O=NN1CCN(CC1)N=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Dinitrosopiperazine
Renhedsgrad noter GC
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C4H8N4O2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4H2
Formel vægt 144.0647
Procent renhed >95%