Få mere at vide
1,4-Dinitrosopiperazine-d8, TRC
Artikelnummer. 30381093
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
Artikelnummer. Mængde
30381093 2.5 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30381093 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4804222.5MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Dinitrosopiperazine-d8
CAS 69340-07-4
Molekylær formel C4 D8 N4 O2
Mængde 2.5 mg
Synonym N,N'-Dinitrosopiperazine-d8, NSC 339-d8, DNP-d8
InChI formel InChI=1S/C4H8N4O2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
SMIL [2H]C1([2H])N(N=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(N=O)C1([2H])[2H]
IUPAC navn 2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuterio-1,4-dinitroso-piperazine
Molekylvægt (g/mol) 152.181
Formel vægt 152.1149