Få mere at vide
1,4-Dimethylpiperazine, 98%
Artikelnummer. 11445877
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11445877 100 g 100g
11435877 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11445877 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24419.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 106-58-1 | C6H14N2 | 114.192 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-58-1
Molekylær formel C6H14N2
Molekylvægt (g/mol) 114.192
MDL nummer MFCD00006156
InChI nøgle RXYPXQSKLGGKOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-dimethylpiperazine, lupetazine, piperazine, 1,4-dimethyl, texacat dmp, unii-tf146u602l, ccris 6690, 1,4-dimethyl-piperazine, 1,4-dimethyl-2,3,5,6-tetrahydropyrazine, 1,4-dimethylpiperazin, pubchem8569
PubChem CID 7818
IUPAC navn 1,4-dimethylpiperazin
SMIL CN1CCN(CC1)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Dimethylpiperazine
Smeltepunkt -1°C
Tæthed 0.844
pH 10
Kogepunkt 131°C to 132°C
Flammepunkt 21°C (69°F)
Lugt Amine-like
Brydningsindeks 1.447
Mængde 100 g
FN nummer UN2733
Beilstein 103022
Formel vægt 114.19
Procent renhed 98%