Få mere at vide
1,4-dimethylpiperazin-2-carboxylsyre-dihydrochlorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10892611
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10892611 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10724482 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10526820 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10892611 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC13851CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 1174064-55-1
Molekylær formel C7H16Cl2N2O2
Molekylvægt (g/mol) 231.117
InChI nøgle UPJQXMOMHHDOSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-dimethylpiperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride, 1,4-dimethylpiperazine-2-carboxylic acid,dihydrochloride, 1,4-dimethylpiperazine-2-carboxylic acid, chloride, chloride, 1,4-dimethylpiperazine-2-carboxylic acid-hydrogen chloride 1/2
PubChem CID 45594293
IUPAC navn 1,4-dimethylpiperazin-2-carboxylsyre;dihydrochlorid
SMIL CN1CCN(C(C1)C(=O)O)C.Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 4-dimethylpiperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 231.12
Procent renhed 95%