Få mere at vide
(1,4-dimethylpiperazin-2-yl)methylamin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10803001
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10803001 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10149679 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10038319 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10803001 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC13813CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 131922-07-1
Molekylær formel C7H17N3
Molekylvægt (g/mol) 143.234
InChI nøgle DKFODFYKOIZTMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-dimethylpiperazin-2-yl methanamine, 1,4-dimethylpiperazin-2-yl methylamine, 1,4-dimethylpiperazin-2-yl methyl amine, 1-1,4-dimethyl-2-piperazinyl methanamine, 1-1,4-dimethylpiperazin-2-yl methanamine
PubChem CID 10464433
IUPAC navn (1,4-dimethylpiperazin-2-yl)methanamin
SMIL CN1CCN(C(C1)CN)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1, 4-dimethylpiperazin-2-yl)methylamine
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 143.23
Procent renhed 97%