Få mere at vide
1-[4-(Dimethylamino)phenyl]-3-(2-hydroxy-3,4-dimethoxyphenyl)-1,3-propanedione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[4-(Dimethylamino)phenyl]-3-(2-hydroxy-3,4-dimethoxyphenyl)-1,3-propanedione |
| CAS | 1205548-02-2 |
| Molekylær formel | C19H21NO5 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21NO5/c1-20(2)13-7-5-12(6-8-13)15(21)11-16(22)14-9-10-17(24-3)19(25-4)18(14)23/h5-10,23H,11H2,1-4H3 |
| SMIL | O=C(C1=CC=C(N(C)C)C=C1)CC(C2=CC=C(OC)C(OC)=C2O)=O |
| IUPAC navn | 1-(4-(dimethylamino)phenyl)-3-(2-hydroxy-3,4-dimethoxyphenyl)propane-1,3-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 343.37 |
| Formel vægt | 343.14 |