Få mere at vide
1,4-Dimethyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-ol, TRC
Artikelnummer. 30373323
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30373323 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30373323 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD94856310MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Dimethyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-ol
CAS 610289-35-5
Molekylær formel C11H12N2O
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C11H12N2O/c1-8-10(12-13(2)11(8)14)9-6-4-3-5-7-9/h3-7,14H,1-2H3
SMIL Cc1c(O)n(C)nc1c2ccccc2
IUPAC navn 2,4-dimethyl-5-phenylpyrazol-3-ol
Molekylvægt (g/mol) 188.23
Formel vægt 188.095