Få mere at vide
1,4-Dimethyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Dimethyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-ol |
| CAS | 610289-35-5 |
| Molekylær formel | C11H12N2O |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2O/c1-8-10(12-13(2)11(8)14)9-6-4-3-5-7-9/h3-7,14H,1-2H3 |
| SMIL | Cc1c(O)n(C)nc1c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 2,4-dimethyl-5-phenylpyrazol-3-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 188.23 |
| Formel vægt | 188.095 |