Få mere at vide
(1,4-dimethyl-2-piperazinyl)methanol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10713443
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10713443 1 g 1g
10173574 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10713443 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM07851DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 14675-44-6
Molekylær formel C7H16N2O
Molekylvægt (g/mol) 144.22
MDL nummer MFCD00174342
InChI nøgle ZEHZRJZZIYNPKU-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1,4-dimethyl-2-piperazinyl methanol, 1,4-dimethylpiperazin-2-yl methanol, 2-piperazinemethanol,1,4-dimethyl, 1,4-dimethylpiperazin-2-yl methan-1-ol, 2-piperazinemethanol, 1,4-dimethyl, 1,4-dimethyl-2-hydroxymethylpiperazine, 1,4-dimethyl-piperain-2-yl-methanol, 1,4-dimethyl-2-hydroxymethyl piperazine, 1,4-dimethyl-piperazin-2-yl-methanol
PubChem CID 2779170
IUPAC navn (1,4-dimethylpiperazin-2-yl)methanol
SMIL CN1CCN(C)C(CO)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1, 4-Dimethyl-2-piperazinyl)methanol
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 144.22
Procent renhed 95%