Få mere at vide
1,4-Dimethyl-2-iodobenzene 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10668814 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
5g; Glass bottle
Artikelnummer.
10668814 5g; Glass bottle
1 options
Artikelnummer. 10668814 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 393250050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 4-Dimethyl-2-iodobenzene
CAS 1122-42-5
CAS min % 97.5
Farve Yellow
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.6170g/mL
Mængde 5 g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glass bottle
Fysisk form Liquid
Brydningsindeks 1.5960 to 1.5980
Analyseprocentområde 98%
Specifik vægtfylde 1.617
Molekylær formel C8H9I
Lineær formel IC6H3(CH3)2
MDL nummer MFCD00013708
Synonym 2-iodo-p-xylene, 1,4-dimethyl-2-iodobenzene, p-xylene, 2-iodo, 1-iodo-2,5-dimethylbenzene, benzene, 2-iodo-1,4-dimethyl, 2-iodo-4-xylene, 2,5-dimethyliodobenzene, 2-iodo-1,4-dimethyl-benzene, 2,5-dimethyl-1-iodobenzene, pubchem3875
Kogepunkt 229.0°C to 260.0°C
InChI nøgle WYZVNUSNUCABRF-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)C)I
IUPAC navn 2-iodo-1,4-dimethylbenzene
Molekylvægt (g/mol) 232.064
PubChem CID 70731
Formel vægt 232.06
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Dimethyl-2-iodobenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.