Få mere at vide
1,4-Dimethyl-2,5-bis(phenylmethoxy)-benzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Dimethyl-2,5-bis(phenylmethoxy)-benzene |
| CAS | 873973-47-8 |
| Molekylær formel | C13 H13 N O4 S . C13 H11 N O6 S |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 2,5-Bis(benzyloxy)-p-xylene |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11NO6S.C13H13NO4S/c14-8-5-10(12(15)11(6-8)13(16)17)7-1-3-9(4-2-7)21(18,19)20;1-8-6-10(14)7-12(13(8)15)9-2-4-11(5-3-9)19(16,17)18/h1-6,15H,14H2,(H,16,17)(H,18,19,20);2-7,15H,14H2,1H3,(H,16,17,18) |
| SMIL | Cc1cc(N)cc(c1O)c2ccc(cc2)S(=O)(=O)O.Nc3cc(C(=O)O)c(O)c(c3)c4ccc(cc4)S(=O)(=O)O |
| IUPAC navn | 4-(5-amino-2-hydroxy-3-methylphenyl)benzenesulfonic acid;5-amino-2-hydroxy-3-(4-sulfophenyl)benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 588.606 |
| Formel vægt | 588.087 |