Få mere at vide
1,4-Dimethyl-2-(4-phenylbutoxy)benzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Dimethyl-2-(4-phenylbutoxy)benzene |
| CAS | 500904-64-3 |
| Molekylær formel | C18 H22 O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Benzene, 1,4-dimethyl-2-(4-phenylbutoxy)-, 1,4-Dimethyl-2-(4-phenylbutoxy)benzene |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22O/c1-15-11-12-16(2)18(14-15)19-13-7-6-10-17-8-4-3-5-9-17/h3-5,8-9,11-12,14H,6-7,10,13H2,1-2H3 |
| SMIL | Cc1ccc(C)c(OCCCCc2ccccc2)c1 |
| IUPAC navn | 1,4-dimethyl-2-(4-phenylbutoxy)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 254.367 |
| Formel vægt | 254.167 |