Få mere at vide
1,4-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxalin-6-carbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11330607
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11330607 5 g 5g
10757095 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11330607 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC37116DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 857283-87-5
Molekylær formel C11H13N3
Molekylvægt (g/mol) 187.246
MDL nummer MFCD09702356
InChI nøgle NBANRNWRIHAGBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline-6-carbonitrile
PubChem CID 24229481
IUPAC navn 1,4-dimethyl-2,3-dihydroquinoxalin-6-carbonitril
SMIL CN1CCN(C2=C1C=CC(=C2)C#N)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline-6-carbonitrile
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 187.24
Procent renhed 97%