Learn More
1,4-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxalin-6-carbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline-6-carbonitrile |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 187.24 |
| Procent renhed | 97% |