Få mere at vide
(1,4-Dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxalin-6-yl)methylamine, ≥90%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10075872
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 10075872
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC37113DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 850375-15-4
Molekylær formel C11H17N3
Molekylvægt (g/mol) 191.278
MDL nummer MFCD06797483
InChI nøgle TWGYATHIWDUKGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxalin-6-yl methylamine, 1,4-dimethyl-2,3-dihydroquinoxalin-6-yl methanamine, 1,4-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxalin-6-yl methanamine, 1-1,4-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxalin-6-yl methanamine, 1,4-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxalin-6-yl methyl amine, 1-1,4-dimethyl-2,3-dihydroquinoxalin-6-yl methanamine
PubChem CID 7127816
IUPAC navn (1,4-dimethyl-2,3-dihydroquinoxalin-6-yl)methanamine
SMIL CN1CCN(C2=C1C=CC(=C2)CN)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1,4-Dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxalin-6-yl)methylamine
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Amber Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 191.28
Procent renhed 90%