Få mere at vide
1,4-Dimethoxybenzene, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Dimethoxybenzene |
| CAS | 150-78-7 |
| Molekylær formel | C8H10O2 |
| MDL nummer | MFCD00008401 |
| Mængde | 100 g |
| SMIL | COC1=CC=C(OC)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 138.16 |
| Procent renhed | 98% |