Få mere at vide
1,4-Dimethoxy-2-methylbenzen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Dimethoxy-2-methylbenzene |
| CAS | 24599-58-4 |
| Molekylær formel | C9H12O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2,5-Dimethoxytoluene |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O2/c1-7-6-8(10-2)4-5-9(7)11-3/h4-6H,1-3H3 |
| SMIL | COc1ccc(OC)c(C)c1 |
| IUPAC navn | 1,4-dimethoxy-2-methylbenzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 152.19 |
| Formel vægt | 152.0837 |