Få mere at vide
1,4-Diisopropylcyclohexane, cis + trans, 98%, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 11447194
1,4-Diisopropylcyclohexane, cis + trans, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11447194
25 g, 25g
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11447194
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B21587.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22907-72-8
Molekylær formel C12H24
Molekylvægt (g/mol) 168.324
MDL nummer MFCD00019366
InChI nøgle GMUJGUXGVJZHSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-diisopropylcyclohexane, 1,4-diisopropyl cyclohexane, 1,4-di-isopropylcyclohexane, 1,4-di propan-2-yl cyclohexane, cyclohexane,1,4-bis 1-methylethyl-,trans, acmc-1cbxy, 1,4-diisopr opylcyclohexane, 1,4-bis methylethyl cyclohexane, 1alpha,4beta-diisopropylcyclohexane, 1,4-diisopropylcyclohexane,cis+trans
PubChem CID 140972
IUPAC navn 1,4-di(propan-2-yl)cyclohexane
SMIL CC(C)C1CCC(CC1)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Diisopropylcyclohexane
Navn note cis + trans
Kogepunkt 214°C to 216°C
Mængde 25 g
FN nummer UN1993
Formel vægt 168.32
Procent renhed 98%
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
4 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerH21T019 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 Artikelnummer
PartinummerD25T023 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 Artikelnummer
Partinummer10148547 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 Artikelnummer
PartinummerA14U012 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 Artikelnummer
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
1,4-Diisopropylcyclohexane, cis + trans, 98%, Thermo Scientific™ >