Få mere at vide
1,4-Diisopropylbenzen, TRC
Artikelnummer. 30374618
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30374618 25 g
1 options
Artikelnummer. 30374618 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD45538025G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Diisopropylbenzene
CAS 100-18-5
Molekylær formel C12 H18
Mængde 25 g
Synonym Benzene, p-diisopropyl- (8CI), 1,4-Bis(1-methylethyl)benzene, 1,4-Bis(isopropyl)benzene, 1,4-Diisopropylbenzene, NSC 84198, p-Di-iso-propylbenzene, p-Diisopropylbenzene
InChI formel InChI=1S/C12H18/c1-9(2)11-5-7-12(8-6-11)10(3)4/h5-10H,1-4H3
SMIL CC(C)c1ccc(cc1)C(C)C
IUPAC navn 1,4-di(propan-2-yl)benzen
Molekylvægt (g/mol) 162.27
Formel vægt 162.1409