Få mere at vide
1,4-diisopropylbenzen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10190352 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10190352 5 g Glasflaske 5g
10573511 25 g Glasflaske 25g
10583511 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10190352 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 155210050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 100-18-5 | C12H18 | 162.28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-18-5
Molekylær formel C12H18
Molekylvægt (g/mol) 162.28
MDL nummer MFCD00008892
InChI nøgle SPPWGCYEYAMHDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-diisopropylbenzene, p-diisopropylbenzene, benzene, p-diisopropyl, benzene, 1,4-bis 1-methylethyl, para-diisopropylbenzene, p-diisopropylbenzol, 1,4-bis 1-methylethyl benzene, unii-5m62031nzp, 1,4-di propan-2-yl benzene, dsstox_cid_6652
PubChem CID 7486
SMIL CC(C)C1=CC=C(C=C1)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Diisopropylbenzene
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -17.0°C
Tæthed 0.8600g/mL
Kogepunkt 203.0°C
Flammepunkt 76°C
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H4[CH(CH3)2]2
Brydningsindeks 1.4890 to 1.4910
Mængde 5 g
Beilstein 05,II,339
Specifik vægtfylde 0.86
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: %iscible with alcohol, ether, benzene, acetone and, ccl4
IUPAC navn 1,4-bis(propan-2-yl)benzen
Formel vægt 162.27
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Diisopropylbenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.