Få mere at vide
1,4-Diisopropylbenzen, 98%
Description
1,4-Diisopropylbenzen bruges som mellemprodukt til syntese af stabilisatorer, polymerer, syntetiske smøremidler og hydroperoxider. Det bruges også i den trivalente actinid-lanthanid-adskillelse ved phosphorreagensekstraktion fra vandige komplekser (TALSPEAK)-proces til adskillelse af trivalente lanthanider fra trivalente actinid-kationer. Det finder anvendelse i oparbejdning af nukleart brændsel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1,4-Diisopropylbenzen bruges som mellemprodukt til syntese af stabilisatorer, polymerer, syntetiske smøremidler og hydroperoxider. Det bruges også i den trivalente actinid-lanthanid-adskillelse ved phosphorreagensekstraktion fra vandige komplekser (TALSPEAK)-proces til adskillelse af trivalente lanthanider fra trivalente actinid-kationer. Det finder anvendelse i oparbejdning af nukleart brændsel.
Opløselighed
Opløselig i alkohol, ether, acetone og benzen. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler og stærke oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Diisopropylbenzene |
| Smeltepunkt | -17 °C |
| Tæthed | 0.857 |
| Kogepunkt | 210 °C |
| Flammepunkt | 76 °C (170 °F) |
| Lugt | Aromatisk |
| Brydningsindeks | 1.489 |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 1854739 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i alkohol, ether, acetone og benzen. Uopløselig i vand. |
| Show More |