Få mere at vide
1,4-Diisopropylbenzene, 98%
Artikelnummer. 11349789
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11349789 25 g 25g
11359789 100 g 100g
11369789 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11349789 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22871.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 100-18-5 | C12H18 | 162.28 g/mol
1,4-Diisopropylbenzen bruges som mellemprodukt til syntese af stabilisatorer, polymerer, syntetiske smøremidler og hydroperoxider. Det bruges også i den trivalente actinid-lanthanid-adskillelse ved phosphorreagensekstraktion fra vandige komplekser (TALSPEAK)-proces til adskillelse af trivalente lanthanider fra trivalente actinid-kationer. Det finder anvendelse i oparbejdning af nukleart brændsel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,4-Diisopropylbenzen bruges som mellemprodukt til syntese af stabilisatorer, polymerer, syntetiske smøremidler og hydroperoxider. Det bruges også i den trivalente actinid-lanthanid-adskillelse ved phosphorreagensekstraktion fra vandige komplekser (TALSPEAK)-proces til adskillelse af trivalente lanthanider fra trivalente actinid-kationer. Det finder anvendelse i oparbejdning af nukleart brændsel.
Opløselighed
Opløselig i alkohol, ether, acetone og benzen. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-18-5
Molekylær formel C12H18
Molekylvægt (g/mol) 162.28
MDL nummer MFCD00008892
InChI nøgle SPPWGCYEYAMHDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-diisopropylbenzene, p-diisopropylbenzene, benzene, p-diisopropyl, benzene, 1,4-bis 1-methylethyl, para-diisopropylbenzene, p-diisopropylbenzol, 1,4-bis 1-methylethyl benzene, unii-5m62031nzp, 1,4-di propan-2-yl benzene, dsstox_cid_6652
PubChem CID 7486
IUPAC navn 1,4-di(propan-2-yl)benzen
SMIL CC(C)C1=CC=C(C=C1)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Diisopropylbenzene
Smeltepunkt -17°C
Tæthed 0.857
Kogepunkt 210°C
Flammepunkt 76°C (170°F)
Lugt Aromatic
Brydningsindeks 1.489
Mængde 25 g
Beilstein 1854739
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol,ether,acetone and benzene. Insoluble in water.
Formel vægt 162.27
Procent renhed 99%