Få mere at vide
1,4-Diisocyanatobutan, TRC
Artikelnummer. 30383556
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30383556 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30383556 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD451825100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Diisocyanatobutane
CAS 4538-37-8
Molekylær formel C6H8N2O2
Mængde 100 mg
Synonym 1,4-Diisocyanatobutane, 1,4-Butanediol Diisocyanate, 1,4-Butylene Diisocyanate, 1,4-Tetramethylenediisocyanate, Butane 1,4-diisocyanate, Butylenediisocyanate, Isocyanic acid, tetramethylene ester (6CI, 7CI, 8CI), NSC 510650, Tetramethylene Diisocyanate, Tetramethylene Isocyanate
InChI formel InChI=1S/C6H8N2O2/c9-5-7-3-1-2-4-8-6-10/h1-4H2
SMIL O=C=NCCCCN=C=O
IUPAC navn 1,4-diisocyanatobutan
Molekylvægt (g/mol) 140.14
Formel vægt 140.06