Få mere at vide
1,4-Diisocyanatobutan, 97%
Artikelnummer. 10173151 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10173151 1 g Glasflaske 1g
10318840 5 g Glasflaske 5g
11955681 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10173151 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 314380010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
CAS: 4538-37-8 | C6H8N2O2 | 140,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4538-37-8
Molekylær formel C6H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 140.14
MDL nummer MFCD00075559
InChI nøgle OVBFMUAFNIIQAL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 350453
IUPAC navn 1,4-diisocyanatobutan
SMIL C(CCN=C=O)CN=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 4-Diisocyanatobutane
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Tæthed 1.1000g/mL
Kogepunkt 102.0°C to 104.0°C (14.0 mmHg)
Flammepunkt 106°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel OCN(CH2)4NCO
Brydningsindeks 1.4510 to 1.4530
Mængde 1 g
FN nummer 2206
Specifik vægtfylde 1.1
Synonym 1,4-butanediisocyanate, tetramethylene diisocyanate, 1,4-disocyanatobutane, acmc-1afua, 1,4-diisocyanato-butane, butane-1,4-diisocyanate, #, butane,1,4-diisocyanato, 1,4-butanediyl diisocyanate, butane, 1,4-diisocyanato
Formel vægt 140.14
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske