Få mere at vide
1,4-Diiodooctafluorobutan, TRC
Artikelnummer. 30374723
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30374723 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30374723 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD492503500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Diiodooctafluorobutane
CAS 375-50-8
Molekylær formel C4F8I2
Mængde 500 mg
Synonym 1,1,2,2,3,3,4,4-Octafluoro-1,4-diiodobutane, 1,4-Diiodo-1,1,2,2,3,3,4,4-octafluorobutane, 1,4-Diiodooctafluorobutane, 1,4-Diiodoperfluorobutane, Octafluoro-1,4-diiodobutane, alpha,ω-Diiodoperfluorobutane
InChI formel InChI=1S/C4F8I2/c5-1(6,3(9,10)13)2(7,8)4(11,12)14
SMIL FC(F)(I)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
Molekylvægt (g/mol) 453.83
Formel vægt 453.7962